Få mere at vide
Pipamperone Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pipamperone Dihydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30FN3O2.2ClH/c22-18-8-6-17(7-9-18)19(26)5-4-12-24-15-10-21(11-16-24,20(23)27)25-13-2-1-3-14-25;;/h6-9H,1-5,10-16H2,(H2,23,27);2*1H |
| Formel vægt | 447.1856 |
| Procent renhed | >95% |