Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteinkoncentratorer PES, 30K MWCO
Thermo Scientific Pierce Proteinkoncentratorer PES er letanvendelige centrifugalenheder, der giver hurtig behandling og fremragende genvinding af proteiner over 30 KDa i prøvevolumener fra 0,5 til 100 ml.
138.00 DKK - 2295.00 DKK
Tekniske data
Engangs Single-use
Materiale (membran) PES
MWCO 30 kDa
Oprensningsmål Protein
Forsendelsestilstand Room Temperature
Se flere specifikationer
Produkter 8
Artikelnummer Brand Mængde Prøvevolumen Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Mængde Prøvevolumen Pris Antal & tilgængelighed  
11325402
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Thermo Scientific™
88502
25 Concentrators ≤0.5 mL
1164.00 DKK
Pakke med 25
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
15456824
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
88521
10 Concentrators 2 to 6 mL
574.00 DKK
10 reaktioner
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15402304
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
88522
24 Concentrators 2 to 6 mL
1146.00 DKK
24 tests
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15579260
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
88529
10 Concentrators 5 to 20 mL
1148.00 DKK
10 reaktioner
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15451025
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
88531
24 Concentrators 5 to 20 mL
2295.00 DKK
24 reaktioner
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15481045
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
88536
4 Concentrators 20 to 100 mL
1320.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
17169705
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
88529S
2 x 10 Concentrators 5 to 20 mL
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
16361954
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
88521S
2 x 10 koncentratorer 2 til 6 ml
138.00 DKK
Pakke med 2
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Vis mere
Tekniske data
Tekniske data
Single-use
30 kDa
Room Temperature
PES
Protein
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteinkoncentratorer PES, 30K MWCO