Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Proteinkoncentratorer PES, 30K MWCO
Artikelnummer. 11325402 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 koncentratorer
2 x 10 koncentratorer
24 koncentratorer
25 koncentratorer
4 koncentratorer
Prøvevolumen:
2 til 6 ml
20 til 100 ml
5 til 20 ml
≤0,5 ml
Pakningsstørrelse:
10 reaktioner
24 reaktioner
24 tests
Hver
Pakke med 2
Pakke med 25
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Prøvevolumen Pakningsstørrelse
11325402 25 koncentratorer ≤0,5 ml Pakke med 25
15456824 10 koncentratorer 2 til 6 ml 10 reaktioner
15402304 24 koncentratorer 2 til 6 ml 24 tests
15579260 10 koncentratorer 5 til 20 ml 10 reaktioner
15451025 24 koncentratorer 5 til 20 ml 24 reaktioner
15481045 4 koncentratorer 20 til 100 ml Hver
17169705 2 x 10 koncentratorer 5 til 20 ml Pakke med 2
16361954 2 x 10 koncentratorer 2 til 6 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11325402 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88502
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific Pierce Proteinkoncentratorer PES er letanvendelige centrifugalenheder, der giver hurtig behandling og fremragende genvinding af proteiner over 30 KDa i prøvevolumener fra 0,5 til 100 ml.
Koncentrer nemt og hurtigt 30K MWCO protein og biologiske prøver med Thermo Scientific Pierce Proteinkoncentratorer PES (polyethersulfon), som er engangscentrifugeringsanordninger, der muliggør hurtig prøvegenvinding og kort behandlingstid. Disse koncentratorkolonner kan bruges med standard mikrocentrifugeudstyr, og prøver kan opsamles uden behov for invertspinning. Prøver kan koncentreres med eller uden afsaltning.
For protein og andre biologiske prøver, såsom nukleinsyrer, med en 30K molecular-weight cutoff (MWCO), tilbyder Pierce Protein Concentrators PES hurtig proteinkoncentration, fremragende prøvegenvinding og instrumentkompatibilitet. Disse centrifugalenheder har en højflux polyethersulfon (PES) membran til koncentration, afsaltning og bufferudveksling af biologiske prøver. Dette produkt kan bruges til at behandle prøvevolumener på 0,5 –100 ml.
Funktioner af 30K MWCO Protein Concentrators PES inkluderer:
• Hurtig proteinkoncentration —prøvekoncentration på 10 til 30 gange kan opnås på 15 eller færre minutter
•Fremragende proteingenvinding —typisk proteingenvinding er> 90 % (når prøvemassen er mindst to gange større end den oplyste MWCO)
•Instrumentkompatibilitet Der kan —anvendes en standard mikrocentrifuge med svingende eller fastvinklede (undtagen 88536) rotorer; prøve kan opsamles og genvindes uden omvendt centrifugering
•Alsidig, let —at udføre prøvekoncentration, diafiltrering eller bufferudveksling af biologiske prøver For
nem identifikation er MWCO-værdien ætset på siden af hver enhed. For at hjælpe med prøvetilsætning og -genvinding er der placeret et klart vindue med gradueringer på siden af hver enhed, hvilket muliggør visuel bestemmelse af retentatvolumenet. Membranens lodrette design tillader høje fluxhastigheder, lav ikke-specifik binding og ubetydelig proteinaggregering på membranen, hvilket giver pålidelige og ensartede resultater for behandling af prøvevolumener mellem 0,5 og 100 ml. Typisk proteingenvinding er 90 %, når massen af proteinerne i prøven er mindst to gange større end MWCO for den anvendte enhed. For eksempel, når man koncentrerer IgG (MW∼ 150K) prøver, brug 5K, 10K, 30K eller 50K MWCO koncentratorer. Slutprøvekoncentrationer på 10 til 30 gange kan opnås inden for 15 minutter.
Proteinkoncentratorer PES-applikationer
• Proteinkoncentration af vævskulturmedier, antiserum eller monoklonale antistofpræparater
• Koncentration af proteintoppe efter gelpermeationskromatografi
• Fjernelse af ikke-inkorporeret mærke efter proteinmodifikationsreaktioner
• Koncentration og afsaltning/bufferudveksling efter eluering af protein fra ionbytnings-, hydrofob interaktion (HIC), metalchelat- eller affinitetskromatografisøjler
• Adskillelse af molekyler af forskellig størrelse Pierce Protein Concentrators PES indeholder
en membran, der er klassificeret til at tilbageholde molekyler med en molekylvægt, der er mindst to gange større end MWCO-ratingen for PES-membranen i enheden. Reduceret genvinding kan forekomme ved brug af en koncentrator med molekyler, der er mindre end den anbefalede masse. Proteingenvinding vil variere afhængigt af det specifikke protein i prøven og dets startkoncentration.
Dødstopvolumenet for 0,5 mL, 2 6 mL, –5 20 mL –og 20 100 mL –koncentratorerne er ca.μ L, 30μ L, 50μ L og 350μ L, henholdsvis.
At opnå> 90 % genindvinding af protein med 0,5 ml koncentratorer, skal den minimale proteinprøvekoncentration være 0,05 mg/ml. For alle andre koncentratorer bør den minimale proteinprøvekoncentration være 0,1 mg/ml.
Optimale centrifuger og hastigheder
0,5 mL koncentratorerne kan bruges effektivt ved en maksimal centrifugalkraft på 15.000x g kun ved hjælp af en fast vinkelcentrifuge.
Til 2-6 mL koncentratorerne kan centrifugemodeller med svingende spand eller fastvinklet bruges. Svingende spandcentrifuger, der kan generere 2.000– 4.000x g og en maksimal centrifugalkraft på 4.000x g anbefales. Med fastvinklede centrifuger, modeller i stand til at generere 5.000– 10.000x g og en maksimal centrifugalkraft på 8.000x g anbefales.
Til 5-20 ml volumenkoncentratorer kan centrifugemodeller med svingende spand eller fastvinklet bruges. Svingende spand-centrifuger, der kan generere 2.000– 5.000x g og en maksimal centrifugalkraft på 4.000x g anbefales. Med fastvinklede centrifuger, modeller i stand til at generere 5.000– 8.000x g og en maksimal centrifugalkraft på 6.000x g anbefales.
For 20-100 mL koncentratorerne gælder det kun centrifuger med svingende spand, der er i stand til at generere 1.000– 2.000x g anbefales. Brug en maksimal centrifugalkraft på 2.000x g. Disse koncentratorer anbefales ikke til brug i rotorer med fast vinkel.
Centrifugalkraft, temperatur, prøvevolumen, koncentration og viskositet vil alle påvirke filtreringshastigheden. Centrifugeringstiden bør derfor optimeres for hver applikation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Engangs Engangsbrug
Filtertype Membran filter
Format Mikrocentrifuge, spin-kolonne
Materiale (membran) PES
MWCO 30 kDa
Produktlinje Pierce
Oprensningsmål Protein
Mængde 25 koncentratorer
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Type Filter
Prøvevolumen ≤0,5 ml