Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ 1-Step Overførselsbuffer
Udfør hurtig halvtør overførsel af 10-300 kDa proteiner fra polyacrylamidgeler (SDS-PAGE) til nitrocellulose- eller PVDF-membraner ved hjælp af Pierce G2 Fast Blotter.
304.00 DKK - 3280.00 DKK
Tekniske data
Produkttype Overførselsbuffer
Se flere specifikationer
Produkter 3
Artikelnummer Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15175204
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
84731
1 L
836.00 DKK
1 L
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15185204
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
84742
200 mL
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
15225346
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
84731X5
5 x 1 L
3280.00 DKK
5 L
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
De Thermo Scientific™ Pierce 1-Step Transfer Buffer er designet til hurtig halvtør overførsel af 10-300 kDa proteiner fra polyacrylamidgeler (SDS-PAGE) til nitrocellulose- eller PVDF-membraner ved hjælp af Pierce G2 Fast Blotter.
Når den bruges sammen med Pierce G2 Fast Blotter, giver denne buffer effektiv gel-til-membran overførsel af proteiner på 5 til 10 minutter med effektivitet, der er lig med eller bedre end konventionelle Western blotting-teknikker. Gennembore 1-Step Transfer Buffer er også kompatibel med andre halvtørre proteinoverførselsenheder, der er parret med en passende højstrømsstrømforsyning. Sådanne anordninger giver konstant høj strøm (1,3 til 5,0 ampere) til hurtigt at overføre proteiner via de høje ionstyrkebetingelser, der leveres af overførselsbufferen.
Højdepunkter :
  • Hurtig– Formulering med høj ionstyrke giver 5- til 10-minutters proteinoverførsel, når den bruges med kompatible hurtige semi-dry blotting-systemer
  • Klar til brug– leveres som en 1X løsning, der er stabil og klar til brug ved stuetemperatur
  • Optimeret– designet til problemfri og pålidelig ydeevne med Pierce G2 Fast Blotter
  • Kompatibel– effektiv med andre halvtørre overførselsenheder udstyret med en passende højstrømsstrømforsyning
  • Økonomisk– fremragende ydeevne uden de specielle eller dyre forbrugsstoffer, der kræves af andre hurtige halvtørre overførselsenheder
Påkrævet : Pierce G2 Fast Blotter (delnr. 62288) eller anden halvtør overførselsenhed, der er udstyret eller parret med en stærk strømforsyning.
Tekniske data
Tekniske data
Overførselsbuffer
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Pierce™ 1-Step Overførselsbuffer