Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ 1-Step Overførselsbuffer
Artikelnummer. 15225346 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
200 ml
1 l
5 x 1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
200ml
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15225346 5 x 1 l 5 L
15175204 1 l 1 L
15185204 200 ml 200ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15225346 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 84731X5
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Udfør hurtig halvtør overførsel af 10-300 kDa proteiner fra polyacrylamidgeler (SDS-PAGE) til nitrocellulose- eller PVDF-membraner ved hjælp af Pierce G2 Fast Blotter.
De Thermo Scientific™ Pierce 1-Step Transfer Buffer er designet til hurtig halvtør overførsel af 10-300 kDa proteiner fra polyacrylamidgeler (SDS-PAGE) til nitrocellulose- eller PVDF-membraner ved hjælp af Pierce G2 Fast Blotter.
Når den bruges sammen med Pierce G2 Fast Blotter, giver denne buffer effektiv gel-til-membran overførsel af proteiner på 5 til 10 minutter med effektivitet, der er lig med eller bedre end konventionelle Western blotting-teknikker. Gennembore 1-Step Transfer Buffer er også kompatibel med andre halvtørre proteinoverførselsenheder, der er parret med en passende højstrømsstrømforsyning. Sådanne anordninger giver konstant høj strøm (1,3 til 5,0 ampere) til hurtigt at overføre proteiner via de høje ionstyrkebetingelser, der leveres af overførselsbufferen.
Højdepunkter :
  • Hurtig– høj ionstyrke formulering giver 5- til 10-minutters proteinoverførsel, når det bruges med kompatible hurtige semi-dry blotting-systemer
  • Klar til brug– leveres som en 1X løsning, der er stabil og klar til brug ved stuetemperatur
  • Optimeret– designet til problemfri og pålidelig ydeevne med Pierce G2 Fast Blotter
  • Kompatibel– effektiv med andre halvtørre overførselsenheder udstyret med en passende højstrømsstrømforsyning
  • Økonomisk– fremragende ydeevne uden de specielle eller dyre forbrugsstoffer, der kræves af andre hurtige halvtørre overførselsenheder
Påkrævet : Pierce G2 Fast Blotter (delnr. 62288) eller anden halvtør overførselsenhed, der er udstyret eller parret med en stærk strømforsyning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Overførselsbuffer
Buffer Pierce™ 1-Step Overførselsbuffer
Koncentration 1 x
Oversigt Pierce™ 1-Step Overførselsbuffer, 5 x 1L, klar, farveløs, flydende, 1X koncentration, 7 til 9 pH, SDS-PAGE geltype, designet til hurtig halvtørre overførsel af 10 til 300 kDa proteiner fra polyacrylamidgeler (SDS-PAGE) til nitrocellulose- eller PVDF-membraner
Format Væske
Antal reaktioner 100 mini blots på 50 ml hver
Mængde 5 x 1 l
Til brug med (applikation) Proteingelelektroforese