Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ 1-Step Overførselsbuffer
Artikelnummer. 15175204 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
200 ml
1 l
5 x 1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
200ml
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15175204 1 l 1 L
15185204 200 ml 200ml
15225346 5 x 1 l 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15175204 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 84731
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Udfør hurtig halvtør overførsel af 10-300 kDa proteiner fra polyacrylamidgeler (SDS-PAGE) til nitrocellulose- eller PVDF-membraner ved hjælp af Pierce G2 Fast Blotter.
De Thermo Scientific™ Pierce 1-Step Transfer Buffer er designet til hurtig halvtør overførsel af 10-300 kDa proteiner fra polyacrylamidgeler (SDS-PAGE) til nitrocellulose- eller PVDF-membraner ved hjælp af Pierce G2 Fast Blotter.
Thermo Scientific Pierce 1-Step Transfer Buffer er designet til hurtig halvtør overførsel af 10-300kDa proteiner fra polyacrylamidgeler (SDS-PAGE) til nitrocellulose- eller PVDF-membraner ved hjælp af Power Blotter.
Funktioner af 1-Step Overførselsbuffer:
•Hurtig —formulering med høj ionstyrke giver 5- til 10-minutters proteinoverførsel, når den bruges med kompatible hurtige semi-dry blotting-systemer
•Klar til brug —leveres som en 1X løsning, der er stabil og klar til brug ved stuetemperatur
•Optimeret —designet til problemfri og pålidelig ydeevne med Power Blotter
•Kompatibel , —effektiv med andre halvtørre overførselsenheder udstyret med en passende højstrømsstrømforsyning, inklusive den originale Pierce Fast Semi-Dry Blotter (delnr. 88217)
•Økonomisk fremragende ydeevne —uden de specielle eller dyre forbrugsstoffer, der kræves af andre hurtige halvtørre overførselsenheder
Når den bruges sammen med Power Blotter (kat. nr. 62288), giver denne buffer effektiv gel-til-membran overførsel af proteiner på 5 til 10 minutter med en effektivitet, der er lig med eller bedre end konventionelle Western blotting-teknikker. Gennembore 1-Step Transfer Buffer er også kompatibel med andre halvtørre proteinoverførselsenheder, inklusive den originale Pierce Fast Semi-Dry Blotter (delnr. 88217), når de er parret med en passende højstrømsstrømforsyning. Sådanne anordninger giver konstant høj strøm (1,3 til 5,0 ampere) til hurtigt at overføre proteiner via de høje ionstyrkebetingelser, der leveres af overførselsbufferen.
Kræver:
Power Blotter (delnr. 62288) eller anden halvtør overførselsenhed, der er udstyret med eller parret med en stærk strømforsyning.
Hurtige blotting-metoder kræver en strømforsyning med høj strøm, såsom Power Blotter, og en optimeret overføringsbuffer med høj ionstyrke, såsom Pierce 1-Step Overførselsbuffer. Ved at øge strømmen kan fremragende overførselseffektivitet opnås på meget kortere tid sammenlignet med konventionelle metoder. Strømstyrken holdes ved en konstant hastighed baseret på overfladearealet af overførselsstakken(e) (∼ 22-23 mA/cm2) og spændingen er begrænset til 25 V.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Overførselsbuffer
Buffer Overførselsbuffere
Koncentration 1 X
Indhold og opbevaring Opbevares ved modtagelsen ved stuetemperatur. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur.
Gel Type SDS-PAGE Gel (enhver)
Gel kompatibilitet SDS-PAGE Gel
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF
Produktlinje Pierce
Mængde 1 l