Få mere at vide
Phenylhydrazin, TRC
Artikelnummer. 30011916
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011916 500 g
30003681 100 g
18041420 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011916 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP335075500G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-63-0
Molekylær formel C6 H8 N2
Molekylvægt (g/mol) 108.14
Synonym Hydrazine, phenyl-, Phenylhydrazine, Hydrazinobenzene, Monophenylhydrazine
IUPAC navn phenylhydrazin
SMIL NNc1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylhydrazine
Mængde 500 g
InChI formel InChI=1S/C6H8N2/c7-8-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8H,7H2
Formel vægt 108.0687