Få mere at vide
Phenylhydrazine, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15869440
Skift visning
Mængde:
5 mL
250 mL
1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15869440 1 L
15849440 5 mL
15859440 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15869440 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8072501000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-63-0
Tekniske data
Smeltepunkt 19.6°C
Tæthed 1.10 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 244°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00007573
Mængde 1 L
Synonym Phenylhydrazine, Phenylhydrazine
Molekylvægt (g/mol) 108.14