Få mere at vide
Phenylhydrazin, 97%
Artikelnummer. 11915661 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11915661 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
10732194 100 g Glasflaske 100g
10013440 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11915661 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 296680025
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 100-63-0 | C6H8N2 | 108,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-63-0
Molekylær formel C6H8N2
Molekylvægt (g/mol) 108.14
MDL nummer MFCD00007573
InChI nøgle HKOOXMFOFWEVGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrazinobenzene, hydrazine, phenyl, phenylhydrazin, monophenylhydrazine, phenyl hydrazine, 1-phenylhydrazine, hydrazine-benzene, fenilidrazina, fenylhydrazine, fenylhydrazine dutch
PubChem CID 7516
ChEBI CHEBI:27924
IUPAC navn phenylhydrazin
SMIL NNC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylhydrazine
Smeltepunkt 19,0 °C
Farve Beige eller blå til hvid
Tæthed 1.0900g/mL
Kogepunkt 238,0 °C til 241,0 °C
Flammepunkt 89 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5NHNH2
Brydningsindeks 1,6040 til 1,6090
Mængde 2.5 kg
Beilstein 15,II,44
Fieser 01,838; 02,322; 06,457; 07,284
Merck Index 15,7404
Specifik vægtfylde 1.09
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 145 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløseligt i fortyndede syrer, blandet med alkohol, ether, kloroform og benzen, sparsomt opløseligt i petroleumsether
Formel vægt 108.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver