Få mere at vide
Phenylhydrazin, 97%
Beskrivelse
Phenylhydrazin er involveret i Fischer-indolsyntese for at fremstille indoler, som finder anvendelse som mellemprodukter i lægemidlerne, især for tryptaminlægemidlet. I analytisk kemi bruges det til at differentiere og adskille sukkerarter ved at danne phenyhydrazoner. Det bruges som et N-beskyttende reagens og til spaltning af phthaloylgruppe.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Phenylhydrazin er involveret i Fischer-indolsyntese til fremstilling af indoler, som finder anvendelse som mellemprodukter i lægemidlerne, især for tryptaminlægemidlet. I analytisk kemi bruges det til at differentiere og adskille sukkerarter ved at danne phenyhydrazoner. Det bruges som et N-beskyttende reagens og til spaltning af phthaloylgruppe.
Opløselighed Opløselig i fortyndede syrer
.
Noter
Luft- og lysfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenylhydrazine |
| Smeltepunkt | 18 °C til 20 °C |
| Kogepunkt | 238 °C til 241 °C |
| Flammepunkt | 88 °C (190 °F) |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Mængde | 1000 g |
| FN nummer | UN2572 |
| Beilstein | 606080 |
| Merck Index | 14,7293 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i fortyndede syrer |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Phenylhydrazine
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H331-Giftig ved indånding.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H372-Forårsager organskader.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Phenylhydrazine