Få mere at vide
Phenylhydrazin, 97%
Artikelnummer. 11403594
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11403594 50 g 50g
11413594 250 g 250g
11493584 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11403594 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11246.18
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 100-63-0 | C6H8N2 | 108,144 g/mol
Phenylhydrazin er involveret i Fischer-indolsyntese for at fremstille indoler, som finder anvendelse som mellemprodukter i lægemidlerne, især for tryptaminlægemidlet. I analytisk kemi bruges det til at differentiere og adskille sukkerarter ved at danne phenyhydrazoner. Det bruges som et N-beskyttende reagens og til spaltning af phthaloylgruppe.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Phenylhydrazin er involveret i Fischer-indolsyntese til fremstilling af indoler, som finder anvendelse som mellemprodukter i lægemidlerne, især for tryptaminlægemidlet. I analytisk kemi bruges det til at differentiere og adskille sukkerarter ved at danne phenyhydrazoner. Det bruges som et N-beskyttende reagens og til spaltning af phthaloylgruppe.
Opløselighed Opløselig i fortyndede syrer
.
Noter
Luft- og lysfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-63-0
Molekylær formel C6H8N2
Molekylvægt (g/mol) 108.14
MDL nummer MFCD00007573
InChI nøgle HKOOXMFOFWEVGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrazinobenzene, hydrazine, phenyl, phenylhydrazin, monophenylhydrazine, phenyl hydrazine, 1-phenylhydrazine, hydrazine-benzene, fenilidrazina, fenylhydrazine, fenylhydrazine dutch
PubChem CID 7516
ChEBI CHEBI:27924
IUPAC navn phenylhydrazin
SMIL NNC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenylhydrazine
Smeltepunkt 18 °C til 20 °C
Tæthed 1.099 g/mL
Kogepunkt 238 °C til 241 °C
Flammepunkt 88 °C (190 °F)
Analyseprocentområde 97%
Brydningsindeks 1.6065
Mængde 50 g
FN nummer UN2572
Beilstein 606080
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Merck Index 14,7293
Opløselighedsinformation Opløseligt i fortyndede syrer.
Formel vægt 108.14
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenylhydrazine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenylhydrazine