Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Fenolrød, natriumsalt Artikelnummer.: 10418120
Thermo Scientific Chemicals Fenolrød, natriumsalt
Artikelnummer. 10418120 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
25 g, Glasflaske, 25g
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 10418120
Brand: Thermo Scientific Chemicals 151440250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 34487-61-1 | C19H13NaO5S | 376.358 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34487-61-1
Molekylær formel C19H13NaO5S
Molekylvægt (g/mol) 376.358
InChI nøgle HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23686673
IUPAC navn natrium;4-[3-(4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenolat
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenol Red, sodium salt
Smeltepunkt 285.0°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 376.35
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Specifik udryddelse 1600 (558nm, in buffer) min.
Visuel overgangsinterval pH 6.8 (yellow) to pH 8.2 (red)
Farve Brun til rød
Mængde 25 g
Fysisk form Amorft pulver
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0446168 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer151440050,151440250,151441000
PartinummerA0384115 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato13/12/2022 Artikelnummer151440050,151440250,151441000
PartinummerA0446168 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/10/2022 Artikelnummer151440050,151440250,151441000
PartinummerA0441768 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato03/05/2022 Artikelnummer151440050,151440250,151441000
PartinummerA0439023 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato24/02/2022 Artikelnummer151440050,151440250,151441000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenol Red, sodium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals Fenolrød, natriumsalt >