Få mere at vide
Fenolrød, natriumsalt, pulver, bager ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15568824 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske med bred mund
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15568824 25 g Ravfarvet glasflaske med bred mund Hver
15558824 5 g Ravfarvet glasflaske med bred mund Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15568824 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. T26503
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-01-2027
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
Kemiske identifikatorer
CAS 34487-61-1
Molekylær formel C19H13NaO5S
Molekylvægt (g/mol) 376.358
InChI nøgle HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23686673
IUPAC navn natrium;4-[3-(4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenolat
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenol Red, Sodium Salt
Formel vægt 376.37
Grad BAGER ANALYZED™ ACS-reagens
Emballage Ravfarvet glasflaske med bred mund
Mængde 25 g
Fysisk form Pulver