Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Phenol Red, natriumsalt, ren, vandopløselig, indikator
Artikelnummer. 10279223 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10279223 5 g Glasflaske 5g
10418120 25 g Glasflaske 25g
11986801 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10279223 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 151440050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 34487-61-1 | C19H13NaO5S | 376,358 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34487-61-1
Molekylær formel C19H13NaO5S
Molekylvægt (g/mol) 376.358
InChI nøgle HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23686673
IUPAC navn natrium;4-[3-(4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenolat
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenol Red, sodium salt
Smeltepunkt 285,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Specifik udryddelse 1600 (558 nm, i buffer) min.
Visuel overgangsinterval pH 6,8 (gul) til pH 8,2 (rød)
Farve Brun til rød
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Mængde 5 g
Fysisk form Amorft pulver
Formel vægt 376.35
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenol Red, sodium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.