missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Phenaglycodol, TRC

Artikelnummer. 30426174
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426174 5 mg
30411333 50 mg
30424330 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30426174 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2947255MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 79-93-6
Molekylær formel C11H15ClO2
Molekylvægt (g/mol) 214.69
Synonym 2-(4-Chlorophenyl)-3-methyl-2,3-butanediol, 2-p-Chlorophenyl-3-methyl-2,3-butanediol, Acalmid, Acalo, Alterton, Felixyn, NSC 169451, NSC 63894, Sinforil, Stesil, Ultran
IUPAC navn 2-(4-chlorophenyl)-3-methylbutane-2,3-diol
SMIL CC(C)(O)C(C)(O)c1ccc(Cl)cc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Phenaglycodol
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C11H15ClO2/c1-10(2,13)11(3,14)8-4-6-9(12)7-5-8/h4-7,13-14H,1-3H3
Formel vægt 214.0761
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.