missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Phenaglycodol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phenaglycodol |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15ClO2/c1-10(2,13)11(3,14)8-4-6-9(12)7-5-8/h4-7,13-14H,1-3H3 |
| Formel vægt | 214.0761 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?