Få mere at vide
Gilson™ Pharmed Forlængerrør
Til brug i medicinal- og fødevareindustrien
979.00 DKK - 1615.00 DKK
Tekniske data
Autoklaverbar | Autoklaverbar |
---|---|
Materiale | PharMed |
Samlet længde (metrisk) | 300 cm |
Til brug med | Til MF1 og MF4 pumpehoveder |
Til brug med (applikation) | Farmaceutiske og fødevarer |
Artikelnummer | Brand | Diameter (metrisk) Indvendig | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Diameter (metrisk) Indvendig | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
10205642
|
Gilson™
F1825121 |
0.5 mm |
979.00 DKK
3m |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
10172852
|
Gilson™
F1825123 |
2 mm |
1385.00 DKK
3m |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
10163572
|
Gilson™
F1825122 |
1 mm |
1070.00 DKK
3m |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
10404142
|
Gilson™
F1825124 |
3.2 mm |
1435.00 DKK
3m |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
12607765
|
Gilson™
F1825125 |
6.4 mm |
1615.00 DKK
3m |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Silikone (Versilic™ ) slangen —er biologisk neutral og hæmmer ikke cellekultur, mens den opfylder kravene i den europæiske farmakopé, USP Klasse VI biologiske test, og ISO 10993 biokompatibilitet.
- ISOVERSINIC™ slanger —viser fremragende modstandsdygtighed over for stærke syrer, oxidationsmidler og aromatiske og klorerede opløsningsmidler.
- PharMed™ slanger —opfylder kravene i den europæiske farmakopé, USP Klasse VI biologiske test, og ISO 10993 biokompatibilitet.
- PVC (Tygon™ ) slanger —håndterer stort set alle uorganiske kemikalier, der findes i laboratoriet og kan bruges i ætsende miljøer.
Tekniske data
Autoklaverbar | |
300 cm | |
Farmaceutiske og fødevarer | |
1 hver | |
Uigennemsigtig beige | |
Forlænger pumpeslange |
PharMed | |
Til MF1 og MF4 pumpehoveder | |
-60 °C | |
Low (Lav) | |
135 °C |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Gilson™ Pharmed Forlængerrør