Få mere at vide
Gilson™ Pharmed Forlængerrør
Artikelnummer. 10172852 Shop alle Gilson produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,5 mm
1 mm
2 mm
3,2 mm
6,4 mm
Pakningsstørrelse:
3m
Artikelnummer. 10172852
Brand: Gilson™ F1825123
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug i medicinal- og fødevareindustrien
  • Silikone (Versilic™ ) slangen —er biologisk neutral og hæmmer ikke cellekultur, mens den opfylder kravene i den europæiske farmakopé, USP Klasse VI biologiske test, og ISO 10993 biokompatibilitet.
  • ISOVERSINIC™ slanger —viser fremragende modstandsdygtighed over for stærke syrer, oxidationsmidler og aromatiske og klorerede opløsningsmidler.
  • PharMed™ slanger —opfylder kravene i den europæiske farmakopé, USP Klasse VI biologiske test, og ISO 10993 biokompatibilitet.
  • PVC (Tygon™ ) slanger —håndterer stort set alle uorganiske kemikalier, der findes i laboratoriet og kan bruges i ætsende miljøer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 2 mm
Materiale PharMed
Samlet længde (metrisk) 300 cm
Til brug med Til MF1 og MF4 pumpehoveder
Til brug med (applikation) Farmaceutiske og fødevarer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -60 °C
Emballagemængde 1 hver
Flowhastighed 24 ml/min.
Gaspermeabilitet Low (Lav)
Farve Uigennemsigtig beige
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttype Forlænger pumpeslange