Få mere at vide
Gilson™ Pharmed Forlængerrør
Artikelnummer. 10404142 Shop alle Gilson produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,5 mm
1 mm
2 mm
3,2 mm
6,4 mm
Pakningsstørrelse:
3m
Artikelnummer. 10404142
Brand: Gilson™ F1825124
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug i medicinal- og fødevareindustrien
  • Silikone (Versilic™ ) slangen —er biologisk neutral og hæmmer ikke cellekultur, mens den opfylder kravene i den europæiske farmakopé, USP Klasse VI biologiske test, og ISO 10993 biokompatibilitet.
  • ISOVERSINIC™ slanger —viser fremragende modstandsdygtighed over for stærke syrer, oxidationsmidler og aromatiske og klorerede opløsningsmidler.
  • PharMed™ slanger —opfylder kravene i den europæiske farmakopé, USP Klasse VI biologiske test, og ISO 10993 biokompatibilitet.
  • PVC (Tygon™ ) slanger —håndterer stort set alle uorganiske kemikalier, der findes i laboratoriet og kan bruges i ætsende miljøer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 3,2 mm
Materiale PharMed
Samlet længde (metrisk) 300 cm
Til brug med Til MF1 og MF4 pumpehoveder
Til brug med (applikation) Farmaceutiske og fødevarer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -60 °C
Emballagemængde 1 hver
Flowhastighed 77 ml/min.
Gaspermeabilitet Low (Lav)
Farve Uigennemsigtig beige
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttype Forlænger pumpeslange