Få mere at vide
Masterflex™ PFA gevindadapter med modhager
Giver hurtig og nem montering ved tilslutning af en NPT hantråd til en slangemodhage.
453.00 DKK
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale PFA
Emballagemængde 1 hver
Steriliseringsmetode Autoklav eller ethylenoxid
Produkttype Fitting med modhager
Se flere specifikationer
Produkter 2
Artikelnummer Brand Til brug med Trådstørrelse Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Til brug med Trådstørrelse Pris Antal & tilgængelighed  
11709337
Dokumentvisning
Masterflex™
06383-93
1/4 NPTM x 3/8'' slange ID 1/4 tommer NPTM Ikke relevant
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Ikke relevant
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
11719337
Dokumentvisning
Masterflex™
06383-94
3/8 NPTM x 3/8 in. tubing I.D. 3/8 in. NPTM
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Forbind væskebaner uden brug af værktøj
  • Sæt den fleksible slange eller slange på modhagen for at skabe en tætning, der typisk holder tryk op til 30 psi (2 bar)
  • Ingen utætheder, flowbegrænsninger eller dyr nedetid
  • Sterilisering gennem autoklavering eller ethylenoxid (ETO)
Tekniske data
Tekniske data
Autoklaverbar
1 hver
Fitting med modhager
PFA
Autoklav eller ethylenoxid
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Masterflex™ PFA gevindadapter med modhager