Få mere at vide
Masterflex™ PFA gevindadapter med modhager
Artikelnummer. 11719337
Til brug med:
1/4 NPTM x 3/8'' slange ID
3/8 NPTM x 3/8 tommer slange-ID
Trådstørrelse:
1/4 tommer NPTM
3/8 tommer NPTM
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11719337
Brand: Masterflex™ 0638394
Giver hurtig og nem montering ved tilslutning af en NPT hantråd til en slangemodhage.
  • Connect fluid paths without the use of tools
  • Slip flexible tubing or hose onto the barb to create a seal that typically holds pressures up to 30 psi (2 bar)
  • No leaks, flow restrictions or costly downtime
  • Sterilization through autoclaving or ethylene oxide (ETO)
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Materiale PFA
Til brug med 3/8 NPTM x 3/8 tommer slange-ID
Emballagemængde 1 Each
Steriliseringsmetode Autoclave or Ethylene Oxide
Trådstørrelse 3/8 tommer NPTM
Produkttype Barbed Fitting