Få mere at vide
Masterflex™ PFA gevindadapter med modhager
Til brug med:
1/4 NPTM x 3/8'' slange ID
3/8 NPTM x 3/8 tommer slange-ID
Trådstørrelse:
1/4 tommer NPTM
3/8 tommer NPTM
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Forbind væskebaner uden brug af værktøj
- Sæt den fleksible slange eller slange på modhagen for at skabe en tætning, der typisk holder tryk op til 30 psi (2 bar)
- Ingen utætheder, flowbegrænsninger eller dyr nedetid
- Sterilisering gennem autoklavering eller ethylenoxid (ETO)
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | PFA |
| Til brug med | 1/4 NPTM x 3/8'' slange ID |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Steriliseringsmetode | Autoklav eller ethylenoxid |
| Trådstørrelse | 1/4 tommer NPTM |
| Produkttype | Fitting med modhager |