Få mere at vide
3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I Øreværn
3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I Øreværn sikrer beskyttelse i høje støjmiljøer uden at være for omfangsrige.
Brand: 3M™ 7000039633
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Shaped to avoid interference with the rifle butt and not distract when shooting
- Soft wide cushions helps reduce pressure around the ears and improves comfort and wearability
- Easy to replace cushions and inserts helps keep them hygienically clean
- Collapsible headband for easy and protective storage in a pocket or bag
- Attenuation Rating:
- High: 32
- Medium: 24
- Low: 15
Tekniske data
Red | |
27 dB | |
Foldable, over the head |
CE Approved , EN 352-1: 2002 | |
Ear Muffs | |
Yes |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I Øreværn > Color: Red
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion