Få mere at vide
3M™ One Touch™ Pro ørepropper dispenser
Artikelnummer. 15513483 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Materiale:
ABS-plast
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
15513483 ABS-plast Hver
1 options
Artikelnummer. 15513483 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100064963
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1385.00 DKK
    809.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 575.16 DKK
    41% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
De 3M™ One Touch™ Pro Earplugs dispenser giver nem adgang til arbejdere på en travl arbejdsplads. En simpel drejning dispenserer præcist og konsekvent én øreprop ad gangen. Denne genanvendelige fritstående eller væghængende dispenser kan genopfyldes med One Touch™ refills af de mest populære 3M™ E-A-R™ Ørepropper.
  • Dispenserer nøjagtigt én øreprop ad gangen
  • Giver øreprop direkte i hånden
  • Holdbar ABS-plast til barske miljøer
  • Fritstående eller vægmonteret, kan placeres inde eller ude
  • Beskytter ørepropper mod sol, vind og regn, når ørepropper dispenseres udenfor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
Certificeringer/compliance CE-godkendt
Til brug med (udstyr) Til brug med E-A-R™ engangsrefill til ørepropper
Produkttype Dispenser til øreprop
Materiale ABS-plast
Montering Vægmonterbar