Få mere at vide
Cytiva PEEK Stop stik
Muliggør tilslutning af HiTrap kolonner til en sprøjte, laboratoriepumpe eller kromatografisystem. Cytiva PEEK Stoppropper bruges til at forsegle toppen af en kromatografisøjle, f.eks HiTrap™ færdigpakkede kolonner. Fingertætte eller standard 1/16'' eller standard 5/16'' hanstoppropper fås.
468.00 DKK - 535.00 DKK
Tekniske data
Type Stop stik
Materiale PEEK
Til brug med (udstyr) Kromatografisøjler
Se flere specifikationer
Produkter 2
Artikelnummer Brand Forbindelser Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Forbindelser Pris Antal & tilgængelighed  
11380052
Dokumentvisning
Cytiva
18-1112-52
Stop Stik 1/16 ind. Han
468.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
11779555
Dokumentvisning
Cytiva
11-0003-55
Smal stopstik 1/16 tommer. Han
535.00 DKK
Pakke med 5
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
Indløbs- og udløbsdesignet af HiTrap søjler eliminerer behovet for søjleforbindelser, når de bruges sammen med ÄKTAdesign™ kromatografisystemer. Tilslutning til en sprøjte, laboratoriepumpe eller kromatografisystem som f.eks FPLC™ Systemet er også muligt ved hjælp af disse stik.
  • Lavet af slidstærkt polyetheretherketon (PEEK )
  • Et fingertæt stopstik er tilsluttet til hver HiTrap kolonne ved levering
  • Fås i smalle 1/16'', standard 1/16'' og standard 5/16'' hanstoppropper
Tekniske data
Tekniske data
Stop stik
PEEK
Kromatografisøjler
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cytiva PEEK Stop stik