Få mere at vide
Cytiva PEEK Stop stik
Artikelnummer. 11779555 Shop alle Cytiva produkter
Forbindelser:
Smal stopstik 1/16 tommer. Han
Stop Stik 1/16 ind. Han
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 11779555
Brand: Cytiva 11000355
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Muliggør tilslutning af HiTrap kolonner til en sprøjte, laboratoriepumpe eller kromatografisystem. Cytiva PEEK Stoppropper bruges til at forsegle toppen af en kromatografisøjle, f.eks HiTrap™ færdigpakkede kolonner. Fingertætte eller standard 1/16'' eller standard 5/16'' hanstoppropper fås.
Indløbs- og udløbsdesignet af HiTrap søjler eliminerer behovet for søjleforbindelser, når de bruges sammen med ÄKTAdesign™ kromatografisystemer. Tilslutning til en sprøjte, laboratoriepumpe eller kromatografisystem som f.eks FPLC™ Systemet er også muligt ved hjælp af disse stik.
  • Lavet af slidstærkt polyetheretherketon (PEEK )
  • Et fingertæt stopstik er tilsluttet til hver HiTrap kolonne ved levering
  • Fås i smalle 1/16'', standard 1/16'' og standard 5/16'' hanstoppropper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Stop stik
Forbindelser Smal stopstik 1/16 tommer. Han
Mængde 5 Pk.
Materiale PEEK
Til brug med (udstyr) Kromatografisøjler