Få mere at vide
Cytiva PEEK Stop stik
Artikelnummer. 11380052 Shop alle Cytiva produkter
Forbindelser:
Smal stopstik 1/16 tommer. Han
Stop Stik 1/16 ind. Han
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 11380052
Brand: Cytiva 18111252
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Consulta la politica di reso
Muliggør tilslutning af HiTrap kolonner til en sprøjte, laboratoriepumpe eller kromatografisystem. Cytiva PEEK Stoppropper bruges til at forsegle toppen af en kromatografisøjle, f.eks HiTrap™ færdigpakkede kolonner. Fingertætte eller standard 1/16'' eller standard 5/16'' hanstoppropper fås.
Indløbs- og udløbsdesignet af HiTrap søjler eliminerer behovet for søjleforbindelser, når de bruges sammen med ÄKTAdesign™ kromatografisystemer. Tilslutning til en sprøjte, laboratoriepumpe eller kromatografisystem som f.eks FPLC™ Systemet er også muligt ved hjælp af disse stik.
  • Lavet af slidstærkt polyetheretherketon (PEEK )
  • Et fingertæt stopstik er tilsluttet til hver HiTrap kolonne ved levering
  • Fås i smalle 1/16'', standard 1/16'' og standard 5/16'' hanstoppropper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Type Stop stik
Forbindelser Stop Stik 1/16 ind. Han
Mængde 6 Pk.
Materiale PEEK
Til brug med (udstyr) Kromatografisøjler
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato