Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid FRU Agar
Dyrke, isolere og opregne mælkesyrebakterier med Thermo Scientific™ Oxoid™ FRU Agar.
111.00 DKK - 256.00 DKK
Artikelnummer | Brand | Farve | Fremstillingsoprindelse | Fyld vægt | Holdbarhed | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Farve | Fremstillingsoprindelse | Fyld vægt | Holdbarhed | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
10108502
|
Thermo Scientific™
PO5047A |
Elfenben, gennemsigtig | Tyskland | 17 g± 5 % | 26 uger |
111.00 DKK
Pakke med 10 |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
12912608
|
Thermo Scientific™
PO0231A |
Halm, klar | Storbritannien | 19,5 g± 1,0 g | 9 uger | |||||||
Beskrivelse
Dyrke, isolere og opregne mælkesyrebakterier med Thermo Scientific™ Oxoid™ FRU Agar. Formuleringen blev udviklet af de Man, Rogosa og Sharpe 1 til at erstatte et variabelt produkt (tomatjuice) og samtidig tilvejebringe et medium, som ville understøtte god vækst af lactobaciller generelt, selv de stammer, der viste dårlig vækst i eksisterende medier. Det giver mere kraftig vækst af alle stammer af lactobacilli, især de vanskelige og langsomt voksende stammer af Lactobacillus brevis og Lactobacillus fermenti1,2 .
Brug MRS Agar til optælling og isolering af mælkesyrebakterier fra fødevareprøver. FRU Agar fremmer væksten af mælkesyrebakterierne, som omfatter arter af følgende slægter: Lactobacillus, Streptococcus, Pediococcus , og Leuconostoc .
- Overlegen ydeevne i forhold til tomatjuicemediet fra Briggs 1 og kødekstrakt tomatjuicemediet fra de Man
- Klar-til-brug bekvemmelighed af forberedte medier
MRS-formuleringen blev udviklet af de Man, Rogosa og Sharpe 1 til at erstatte en variabel komponent (tomatjuice) og samtidig give et medium, der ville understøtte god vækst af lactobaciller generelt, selv de stammer, der viste dårlig vækst i eksisterende medier. FRU Agar er overlegen i forhold til tomatjuicemediet fra Briggs 2 og kødekstraktmediet for tomatjuice fra de Man. Det giver mere kraftig vækst af alle stammer af lactobacilli, især de vanskelige og langsomt voksende stammer af Lactobacillus brevis og Lactobacillus fermenti.
Den `mælkesyrebakterier’ er gram-positive, katalase- og oxidase-negative og er kræsne i deres ernæringsmæssige behov. Væksten øges betydeligt af mikroaerobe forhold. Generelt `mælkesyrebakterier’ viser forsinket vækst og mindre kolonistørrelse end andre mikroorganismer. De kan være tilgroet i ikke-selektive medier, især hvis inkubation er påkrævet i 2-4 dage.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
Tekniske data
Flow Wrapped - Enkeltlag | |
10/Pk. |
Sikkerhed og håndtering
missing translation for 'shelfLife' : 26 uger