Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid FRU Agar
Artikelnummer. 10108502
Skift visning
Farve:
Elfenben, gennemsigtig
Halm, klar
Fremstillingsoprindelse:
Storbritannien
Tyskland
Fyld vægt:
17 g± 5 %
19,5 g± 1,0 g
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Fremstillingsoprindelse Fyld vægt Pakningsstørrelse
10108502 Elfenben, gennemsigtig Tyskland 17 g± 5 % Pakke med 10
12912608 Halm, klar Storbritannien 19,5 g± 1,0 g Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10108502 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PO5047A
 Begrænset vare
På lager
Dyrke, isolere og opregne mælkesyrebakterier med Thermo Scientific™ Oxoid™ FRU Agar.
Dyrke, isolere og opregne mælkesyrebakterier med Thermo Scientific™ Oxoid™ FRU Agar. Formuleringen blev udviklet af de Man, Rogosa og Sharpe 1 til at erstatte et variabelt produkt (tomatjuice) og samtidig tilvejebringe et medium, som ville understøtte god vækst af lactobaciller generelt, selv de stammer, der viste dårlig vækst i eksisterende medier. Det giver mere kraftig vækst af alle stammer af lactobacilli, især de vanskelige og langsomt voksende stammer af Lactobacillus brevis og Lactobacillus fermenti1,2 .
MRS medium er overlegent i forhold til tomatjuicemediet fra Briggs 2 og kødekstraktmediet for tomatjuice fra de Man. MRS Agar blev designet til at fremme væksten af mælkesyrebakterier , som omfatter arter af følgende slægter: Lactobacillus , Streptococcus , Pediococcus og Leuconostoc . Alle disse arter kan producere mælkesyre i betydelige mængder. De er Gram+ve, katalase og oxidase– ve og er kræsne i deres ernæringsmæssige behov. Væksten øges betydeligt af mikro-aerobe forhold.
Generelt viser mælkesyrebakterierne forsinket vækst og mindre kolonistørrelse end andre mikroorganismer. De kan være tilgroet i ikke-selektive medier, især hvis inkubation er påkrævet i 2 til 4 dage.
Udvælgelse kan foretages ved pH-justering; således vil lactobaciller tolerere lavere pH-niveauer end streptokokker (pH 5,0-6,5), hvor pediokokker og leuconostocs vokser bedst inden for dette område. Inhibitorer af hovedgrupperne af konkurrerende mikroflora omfatter thallous acetat, natriumacetat, sorbinsyre, eddikesyre, natriumnitrit, cycloheximid og polymyxin. Disse stoffer kan bruges i forskellige koncentrationer og kombinationer, men der skal uundgåeligt indgås et kompromis mellem den tilsøgte organismes selektivitet og produktivitet 3 .
MRS Agar med sorbinsyre er blevet beskrevet 3,4 . Dette er MRS-medium med dets pH reduceret til 5,7 og tilsat 0,14% w/v sorbinsyre (=0,2% w/v kaliumsorbat).
En evaluering af medier til selektiv optælling af Lactobacillus acidophilus og Bifidobacterium arter viste, at mindre justeringer af grundformlen for MRS Agar let kan foretages for at optimere dens
ydeevne til bestemmelse af indholdet af Lactobacillus acidophilus og Bifidobacterium spp. i nærværelse af andre mælkesyrebakterier, som er i yoghurt.
Lactobacillerne er mikroaerofile og kræver generelt lagplader til aerob dyrkning på faste medier.
Nedsænkede eller overfladekolonier kan være kompakte eller fjeragtige og er små, uigennemsigtige og hvide 3,4 .
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Elfenben, gennemsigtig
Indhold og opbevaring 6 °C til 12 °C
Oversigt Oxoid FRU Agar
Format 90 mm monoplade
Fremstillingsoprindelse Tyskland
Fyld volumen 17 mL
Fyld vægt 17 g± 5 %
Emballagetype Flow Wrapped - Enkeltlag
Mængde 10/Pk.