Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid FRU Agar
Artikelnummer. 12912608
Farve:
Elfenben, gennemsigtig
Halm, klar
Fremstillingsoprindelse:
Storbritannien
Tyskland
Fyld vægt:
17 g± 5 %
19,5 g± 1,0 g
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12912608
Brand: Thermo Scientific™ PO0231A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dyrke, isolere og opregne mælkesyrebakterier med Thermo Scientific™ Oxoid™ FRU Agar.
Dyrke, isolere og opregne mælkesyrebakterier med Thermo Scientific™ Oxoid™ FRU Agar. Formuleringen blev udviklet af de Man, Rogosa og Sharpe 1 til at erstatte et variabelt produkt (tomatjuice) og samtidig tilvejebringe et medium, som ville understøtte god vækst af lactobaciller generelt, selv de stammer, der viste dårlig vækst i eksisterende medier. Det giver mere kraftig vækst af alle stammer af lactobacilli, især de vanskelige og langsomt voksende stammer af Lactobacillus brevis og Lactobacillus fermenti1,2 .
Brug MRS Agar til optælling og isolering af mælkesyrebakterier fra fødevareprøver. FRU Agar fremmer væksten af mælkesyrebakterierne, som omfatter arter af følgende slægter: Lactobacillus, Streptococcus, Pediococcus , og Leuconostoc .
  • Overlegen ydeevne i forhold til tomatjuicemediet fra Briggs 1 og kødekstrakt tomatjuicemediet fra de Man
  • Klar-til-brug bekvemmelighed af forberedte medier
MRS-formuleringen blev udviklet af de Man, Rogosa og Sharpe 1 til at erstatte en variabel komponent (tomatjuice) og samtidig give et medium, der ville understøtte god vækst af lactobaciller generelt, selv de stammer, der viste dårlig vækst i eksisterende medier. FRU Agar er overlegen i forhold til tomatjuicemediet fra Briggs 2 og kødekstraktmediet for tomatjuice fra de Man. Det giver mere kraftig vækst af alle stammer af lactobacilli, især de vanskelige og langsomt voksende stammer af Lactobacillus brevis og Lactobacillus fermenti.
Den `mælkesyrebakterier’ er gram-positive, katalase- og oxidase-negative og er kræsne i deres ernæringsmæssige behov. Væksten øges betydeligt af mikroaerobe forhold. Generelt `mælkesyrebakterier’ viser forsinket vækst og mindre kolonistørrelse end andre mikroorganismer. De kan være tilgroet i ikke-selektive medier, især hvis inkubation er påkrævet i 2-4 dage.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farve Halm, klar
Indhold og opbevaring 2 °C til 10 °C
Oversigt FRU Agar
Format 90 mm monoplade
Fremstillingsoprindelse Storbritannien
Produkttype Agar
Fyld vægt 19,5 g± 1,0 g
Emballagetype Flow Wrapped - Enkeltlag
Mængde 10/Pk.