Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 og B3 Mini Gel Elektroforese System kamme
Eliminer montering af kam med dette sortiment af kraftige kamme i ét stykke.
Brand: Thermo Scientific™ B2-12
Beskrivelse
Eliminer kamsamling med Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 og B3 Mini Gel Elektroforese System kamme. Disse kraftige kamme i ét stykke er til brug med EasyCast™ B2 og B3 mini gel elektroforesesystemer.
Bestillingsoplysninger:
- Kat. nr. B2-RL-9C, -9D, -25C og -25D er 8- og 12-kanals pipetteformat (1X) og (2X) kamme
- Tilpassede kamme er tilgængelige (Bestil SKU#: XCM); kontakt venligst din kundeservice eller salgsrepræsentant for yderligere detaljer
Tekniske data
Owl™ EasyCast B2 og B3 Mini Gel Elektroforese System | |
Ugle, EasyCast | |
12 |
Mini | |
Double-sided Comb | |
1.0/1.5 mm |