Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 og B3 Mini Gel Elektroforese System kamme
Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Double-sided Comb
Prep Comb
Rapid Load Comb
Standard kam
Vægkam
Tænder tæller:
1
12
16
2
20
24
25 (2X)
8
9 (1X)
Tykkelse (metrisk) tænder:
1 mm
1.0/1.5 mm
1.5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
Eliminer kamsamling med Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 og B3 Mini Gel Elektroforese System kamme. Disse kraftige kamme i ét stykke er til brug med EasyCast™ B2 og B3 mini gel elektroforesesystemer.
Kraftige kamme i ét stykke eliminerer montering af kam.
Bestillingsoplysninger:
Kat. nr. B2-RL-9C, -9D, -25C og -25D er 8 og 12-kanals pipetteformat (1X) og (2X) kamme
Specifications
Specifications
| Til brug med (udstyr) | Owl™ EasyCast B2 og B3 Mini Gel Elektroforese System |
| Gel størrelse | Mini |
| Produktlinje | Ugle, EasyCast |
| Type | Double-sided Comb |
| Tænder tæller | 16 |
| Tykkelse (metrisk) tænder | 1.0/1.5 mm |