Få mere at vide
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 og B3 Mini Gel Elektroforese System kamme
Artikelnummer. p-4528778
Type:
Dobbeltsidet kam
Forberedelseskam
Kam med hurtig indlæsning
Standard kam
Vægkam
Tænder tæller:
1
12
16
2
20
24
25 (2X)
8
9 (1X)
Tykkelse (metrisk) tænder:
1 mm
1,0/1,5 mm
1,5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11952965
Brand: Thermo Scientific™ B212
Eliminer montering af kam med dette sortiment af kraftige kamme i ét stykke.
Eliminer kamsamling med Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 og B3 Mini Gel Elektroforese System kamme. Disse kraftige kamme i ét stykke er til brug med EasyCast™ B2 og B3 mini gel elektroforesesystemer.
Bestillingsoplysninger:
  • Kat. nr. B2-RL-9C, -9D, -25C og -25D er 8- og 12-kanals pipetteformat (1X) og (2X) kamme
  • Tilpassede kamme er tilgængelige (Bestil SKU#: XCM); kontakt venligst din kundeservice eller salgsrepræsentant for yderligere detaljer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Owl™ EasyCast B2 og B3 Mini Gel Elektroforese System
Gel størrelse Mini
Produktlinje Ugle, EasyCast
Type Dobbeltsidet kam
Tænder tæller 12
Tykkelse (metrisk) tænder 1,0/1,5 mm