Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion Star™ A123 bærbart måler for opløst ilt
BIOPHARMA
Tag enkle målinger af opløst ilt og temperatur med denne bærbare måler med nem betjening til grundlæggende felttest.
5016.34 DKK - 11397.36 DKK
Tekniske data
Barometrisk trykkorrektion 450 til 850 mmHg, automatisk med manuel indtastning
Udgange Ingen
Måletilstande Opløst ilt (% mætning), Opløst ilt (mg/L med temperatur)
Sensortyper Polarografisk sensor for opløst ilt
Rækkevidde (polarografisk DO) 0,00 til 20,00 mg/L
Se flere specifikationer
Produkter 3
Artikelnummer Brand Sondetype Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Sondetype Pris Antal & tilgængelighed  
11641449
BIOPHARMA
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Thermo Scientific™
STARA1230
Polarografisk sonde for opløst ilt (købes separat)
5016.34 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 12-09-2025
Læg i indkøbskurv
11651449
BIOPHARMA
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Thermo Scientific™
STARA1235
Polarografisk sonde for opløst ilt (inkluderer 083005MD Orion polarografisk DO-sensor)
11097.43 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 05-09-2025
Læg i indkøbskurv
15602057
BIOPHARMA
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Thermo Scientific™
STARA1236
Polarografisk sonde for opløst ilt (inkluderer 083010MD Orion polarografisk DO-sensor med 3 meter kabel)
11397.36 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 12-09-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
Tag enkle, rutinemæssige målinger af opløst ilt og temperatur med Thermo Scientific™ Orion Star™ A123 bærbart måler for opløst ilt. Dette instrument er let at bruge og budgetvenligt, designet til grundlæggende analyse af opløst ilt i marken. Kalibrer polarografiske DO-sonder ved hjælp af vandmættet luft eller brugerdefineret værdi ved hjælp af Winkler-titrering. Naviger hurtigt i opsætningsmenuer og sørg for ensartede kalibreringer ved hjælp af det enkle tastaturlayout og tekstmeddelelser på skærmen. Brug det medfølgende elektrodestativ til nemt at placere sensorer i prøver og forenkle opbevaring.
Thermo Scientific Orion Star A123 bærbare målere til opløst oxygen er en enkel, økonomisk løsning til din rutinemæssige udendørs prøveanalyse. Med en fremhævet målenøgle, valgbare læsetilstande og målestabilitetsindikator er vores grundlæggende Orion Star A123 opløst oxygenmålere designet til at levere målinger, du kan stole på, til en overkommelig pris.
  • Mål opløst oxygen i procent mætning eller mg/L med temperatur ved hjælp af polarografiske DO-sonder
  • Kalibrer ved hjælp af vandmættet luft eller brugerdefineret værdi (Winkler titrering)
  • Kompenser automatisk DO-aflæsninger ved hjælp af ATC-temperatur, manuel saltholdighedsinput og manuel barometertryk
  • Forenklet, letlæseligt display viser hovedmåling med temperatur, stabilitetsindikator og ikon for elektrodetilstand
  • Brugervenlig betjening med grundlæggende kalibreringstekstprompter
  • Hent nemt kalibreringsdata til proceduretjek
  • Ikke-flygtig hukommelse bevarer 50 punkters interne datalog og målerindstillinger, selv med tab af strøm
  • Fleksible strømmuligheder med AA-batterier eller valgfri universel strømadapter
  • IP67-klassificeret hus er vandtæt til robust brug i felten
  • Målersæt inkluderer hårdsidet feltkasse og beskyttende målerpanser med elektrodeholdere, justerbar håndleds-/bæltestrop og indbygget målerstander
  • Målere tilbyder CE-, TUV 3-i-1 og FCC klasse A-certificeringer og 3 års erstatningsgaranti
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning:
Eventuelle begrænsninger for købers brug af produktet/produkterne kun til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Tekniske data
Vis mere
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Orion Star™ A123 bærbart måler for opløst ilt