Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion Star™ A123 bærbart måler for opløst ilt
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11641449 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Sondetype:
Polarografisk sonde for opløst ilt (inkluderer 083005MD Orion polarografisk DO-sensor)
Polarografisk sonde for opløst ilt (inkluderer 083010MD Orion polarografisk DO-sensor med 3 meter kabel)
Polarografisk sonde for opløst ilt (købes separat)
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sondetype unitSize
11641449 Polarografisk sonde for opløst ilt (købes separat) Hver
11651449 Polarografisk sonde for opløst ilt (inkluderer 083005MD Orion polarografisk DO-sensor) -
15602057 Polarografisk sonde for opløst ilt (inkluderer 083010MD Orion polarografisk DO-sensor med 3 meter kabel) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11641449 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. STARA1230
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tag enkle målinger af opløst ilt og temperatur med denne bærbare måler med nem betjening til grundlæggende felttest.
Tag enkle, rutinemæssige målinger af opløst ilt og temperatur med Thermo Scientific™ Orion Star™ A123 bærbart måler for opløst ilt. Dette instrument er let at bruge og budgetvenligt, designet til grundlæggende analyse af opløst ilt i marken. Kalibrer polarografiske DO-sonder ved hjælp af vandmættet luft eller brugerdefineret værdi ved hjælp af Winkler-titrering. Naviger hurtigt i opsætningsmenuer og sørg for ensartede kalibreringer ved hjælp af det enkle tastaturlayout og tekstmeddelelser på skærmen. Brug det medfølgende elektrodestativ til nemt at placere sensorer i prøver og forenkle opbevaring.
Thermo Scientific Orion Star A123 bærbare målere til opløst oxygen er en enkel, økonomisk løsning til din rutinemæssige udendørs prøveanalyse. Med en fremhævet målenøgle, valgbare læsetilstande og målestabilitetsindikator er vores grundlæggende Orion Star A123 opløst oxygenmålere designet til at levere målinger, du kan stole på, til en overkommelig pris.
  • Mål opløst oxygen i procent mætning eller mg/L med temperatur ved hjælp af polarografiske DO-sonder
  • Kalibrer ved hjælp af vandmættet luft eller brugerdefineret værdi (Winkler titrering)
  • Kompenser automatisk DO-aflæsninger ved hjælp af ATC-temperatur, manuel saltholdighedsinput og manuel barometertryk
  • Forenklet, letlæseligt display viser hovedmåling med temperatur, stabilitetsindikator og ikon for elektrodetilstand
  • Brugervenlig betjening med grundlæggende kalibreringstekstprompter
  • Hent nemt kalibreringsdata til proceduretjek
  • Ikke-flygtig hukommelse bevarer 50 punkters interne datalog og målerindstillinger, selv med tab af strøm
  • Fleksible strømmuligheder med AA-batterier eller valgfri universel strømadapter
  • IP67-klassificeret hus er vandtæt til robust brug i felten
  • Målersæt inkluderer hårdsidet feltkasse og beskyttende målerpanser med elektrodeholdere, justerbar håndleds-/bæltestrop og indbygget målerstander
  • Målere tilbyder CE-, TUV 3-i-1 og FCC klasse A-certificeringer og 3 års erstatningsgaranti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Orion Star A123 bærbart måler til opløst oxygen
Inkluderer Star A123 DO-måler, 4 AA-batterier, litteratur-cd, trykt hurtigstartvejledning og målertestcertifikat
Barometrisk trykkorrektion 450 til 850 mmHg, automatisk med manuel indtastning
Udgange Ingen
Måletilstande Opløst ilt (% mætning), Opløst ilt (mg/L med temperatur)
Sensortyper Polarografisk sensor for opløst ilt
Rækkevidde (polarografisk DO) 0,00 til 20,00 mg/L
Procent mætningsområde (polarografisk DO) 0,0 til 200,0 % mætning
Opløsning (polarografisk DO) 0.01, 0.1mg/L
Nøjagtighed (Polarografisk DO) ±0,2 mg/l eller ±2 % af læsningen, alt efter hvad der er størst
Trykområde 450 til 850 mmHg (manuel indtastning)
Kalibreringstilstande Vandmættet luft, manuel (Winkler titrering)
Temperaturområde (metrisk). 0,0 °C til 50,0 °C
Opløsning (temperatur) 0,1 °C (0,1 °F)
Nøjagtighed (temperatur) ±0,1 °C
Valg af temperatur Automatisk med ATC temperatursonde
Kalibrering af temperatursonde 1-punkts kalibrering af temperaturoffset
Display Type LCD
Hukommelse Ikke-flygtig hukommelse bevarer log og indstillinger
Datapunkter 50
Log funktionstype Automatisk datalogning med Auto-Read måletilstand; manuel datalogning med kontinuerlig måling
Datastyringsdetaljer Intern datapunkthukommelse
Indgange 9 pin MiniDIN (polarografisk DO-sensor med indbygget temperatur)
Certificeringer/compliance CE, TUV 3-1, FCC klasse A
IP-vurdering IP-67
AC-adapter Universal 50-60 Hz, 100-240 V AC strømadapter (sælges separat, kat.-nr. 1010003)
Dimensioner (L x B x H) 24 cm x 10 cm x 6,5 cm (9,5 tommer x 3,9 tommer x 2,6 tommer)
Vægt (metrisk) 0.5 kg
Vægt (engelsk) 2 lb.
Relativ luftfugtighedsområde 5 til 85 %, ikke-kondenserende
garanti 3 års målergaranti
Procent mætningsområde Polarografisk DO 0,0 til 200,0 % mætning
Tastatur Enkelt med fremhævet måletast, rulle- og genvejstaster
Sprog Dansk
Model- Orion Star A123 Dissolved Oxygen/Temperature Portable Meter
Procent mætningsopløsning (polarografisk DO) 0,1, 1 % mætning
Procent mætning relativ nøjagtighed (polarografisk DO) ±2 % mætning eller ±2 % af læsningen, alt efter hvad der er størst
Strømforsyning 4 AA-batterier (medfølger) eller universal AC-adapter (sælges separat)
Sondetype Polarografisk sonde for opløst ilt (købes separat)
Kanaler 1
Salinitetsfaktor 0 til 45 ppt, automatisk korrektion ved hjælp af manuel indtastning af prøvens saltholdighed
Stabilitet Smart Stability og Smart Averaging
Temperatur (engelsk) Drift 41 °F til 113 °F (omgivende)
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C til 45 °C (omgivende)
Batterilevetid 2000 timer
Batteritype Fire AA (inkluderet)
Type DO Meter