Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion Star™ A123 bærbart måler for opløst ilt
Shop alle Thermo Scientific produkter
Beskrivelse
Tag enkle, rutinemæssige målinger af opløst ilt og temperatur med Thermo Scientific™ Orion Star™ A123 bærbart måler for opløst ilt. Dette instrument er let at bruge og budgetvenligt, designet til grundlæggende analyse af opløst ilt i marken. Kalibrer polarografiske DO-sonder ved hjælp af vandmættet luft eller brugerdefineret værdi ved hjælp af Winkler-titrering. Naviger hurtigt i opsætningsmenuer og sørg for ensartede kalibreringer ved hjælp af det enkle tastaturlayout og tekstmeddelelser på skærmen. Brug det medfølgende elektrodestativ til nemt at placere sensorer i prøver og forenkle opbevaring.
Thermo Scientific Orion Star A123 bærbare målere til opløst oxygen er en enkel, økonomisk løsning til din rutinemæssige udendørs prøveanalyse. Med en fremhævet målenøgle, valgbare læsetilstande og målestabilitetsindikator er vores grundlæggende Orion Star A123 opløst oxygenmålere designet til at levere målinger, du kan stole på, til en overkommelig pris.
- Mål opløst oxygen i procent mætning eller mg/L med temperatur ved hjælp af polarografiske DO-sonder
- Kalibrer ved hjælp af vandmættet luft eller brugerdefineret værdi (Winkler titrering)
- Kompenser automatisk DO-aflæsninger ved hjælp af ATC-temperatur, manuel saltholdighedsinput og manuel barometertryk
- Forenklet, letlæseligt display viser hovedmåling med temperatur, stabilitetsindikator og ikon for elektrodetilstand
- Brugervenlig betjening med grundlæggende kalibreringstekstprompter
- Hent nemt kalibreringsdata til proceduretjek
- Ikke-flygtig hukommelse bevarer 50 punkters interne datalog og målerindstillinger, selv med tab af strøm
- Fleksible strømmuligheder med AA-batterier eller valgfri universel strømadapter
- IP67-klassificeret hus er vandtæt til robust brug i felten
- Målersæt inkluderer hårdsidet feltkasse og beskyttende målerpanser med elektrodeholdere, justerbar håndleds-/bæltestrop og indbygget målerstander
- Målere tilbyder CE-, TUV 3-i-1 og FCC klasse A-certificeringer og 3 års erstatningsgaranti
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Orion Star A123 bærbart iltmålersæt med polarografisk DO-sensor, vedligeholdelsessæt, målerpanser og feltkasse |
| Inkluderer | Star A123 DO-måler, 083005MD Orion polarografisk opløst oxygen-sensor, 080513 DO-vedligeholdelsessæt, beskyttende målerpanser, hårdsidet feltkasse, 4 AA-batterier, litteratur-cd, trykt hurtigstartguide og målertestcertifikat |
| Måletilstande | Opløst ilt (% mætning), Opløst ilt (mg/L med temperatur) |
| Sensortyper | Polarografisk sensor for opløst ilt |
| Rækkevidde (polarografisk DO) | 0,00 til 20,00 mg/L |
| Procent mætningsområde (polarografisk DO) | 0,0 til 200,0 % mætning |
| Opløsning (polarografisk DO) | 0.01, 0.1mg/L |
| Nøjagtighed (Polarografisk DO) | ±0,2 mg/l eller ±2 % af læsningen, alt efter hvad der er størst |
| Trykområde | 450 til 850 mmHg (manuel indtastning) |
| Kalibreringstilstande | Vandmættet luft, manuel (Winkler titrering) |
| Vis mere |