Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Optima™ 225 GC Kapillærsøjle
Brand: Macherey-Nagel™ 726352.30
4700.41 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Tekniske data
0.5 mm | |
0.32 mm | |
G1, G2, G38 | |
260 °C til 280 °C | |
30 m |
GC Kapillærsøjle | |
Optima™ 225 | |
Gaschromatografi (GC) | |
0,25μ m | |
1 hver |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Macherey-Nagel™ Optima™ 225 GC Kapillærsøjle > ID: 0,32 mm; Længde: 30m
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion