Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 HT GC Kapillærsøjle
Brand: Macherey-Nagel™ 726108.30
5409.20 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Tekniske data
0.5 mm | |
GC Kapillærsøjle | |
Optima™ 5 HT | |
Gaschromatografi (GC) | |
0,25μ m | |
1 hver |
Ideel til MS-detektorer, kan skylles med opløsningsmidler | |
0.32 mm | |
G27, G36 | |
380 °C til 400 °C | |
30 m |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 HT GC Kapillærsøjle > Længde: 30m; ID: 0,32 mm; Filmtykkelse: 0,25um
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion