Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Optima™ 225 GC Kapillærsøjle
Artikelnummer. p-8012301 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.1 mm
0.25 mm
0.32 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10335642
Brand: Macherey-Nagel™ 726080.10
Kun null tilbage
Tekniske data
Diameter (metrisk) 0.4 mm
Type GC Kapillærsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 0.1 mm
Stationær fase Optima™ 225
USP type G1, G2, G38
Til brug med (applikation) Gaschromatografi (GC)
Temperaturområde 260 °C til 280 °C
Filmtykkelse 0,1μ m
Længde (metrisk) 10 m
Mængde 1 hver