Få mere at vide
Berkshire™ Åbencellet skum Lab-Tips™ Vatpinde
BIOPHARMA
Almindelig vatpind til rengøring af små og lukkede områder
Brand:  Berkshire™ LTO70R.20
3020.43 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12876774
  • 5095.00 DKK / Pakke med 20
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 01-12-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Polyurethanskum over stiv kerne
  • 100 ppi skum med åbne celler
  • Termisk bundet hoved
  • Lavt antal partikler, fibre, ioner og ekstraherbare materialer, ingen forurenende klæbemidler
  • God kemisk resistens
  • God sorberingsevne og fremragende opløsningsmiddelhold
  • Vasket og pakket i renrum
Tekniske data
Tekniske data
ISO klasse 4
2,8 tommer
Podepinde
71 mm
58 mm
3.8 mm
12.5 mm
1 tomme
0,11 tommer.
Designet til det højeste niveau af kontamineringskontrol i kritiske behandlingsapplikationer, rengøring af følsomt udstyr, påføring af smøremidler og andre væsker, fjernelse af overskydende materialer
2.8 mm
2,28 tommer.
Polyurethanskum
0,49 tommer
3.7 mm
Stiv
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
Partinummer9591240817C CertifikattypeAnalysecertifikat Dato13/02/2025 KatalognummerLTO70R.20
Partinummer9591240817C CertifikattypeAnalysecertifikat Dato13/02/2025 KatalognummerLTO70R.20
Partinummer2770210928A CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2024 KatalognummerLTO70R.20
Partinummer9591240817C CertifikattypeOverensstemmelseserklæring Dato13/02/2025 KatalognummerLTO70R.20
Partinummer2770210928A CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato17/05/2024 KatalognummerLTO70R.20
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Berkshire™ Åbencellet skum Lab-Tips™ Vatpinde > Stiv spids; Spidslængde: 12,5 mm; håndtagslængde: 58mm; 100 vatpinde/pakning, 20 pakninger/etui