Få mere at vide
Berkshire™ Åbencellet skum Lab-Tips™ Vatpinde
Artikelnummer. p-4408813 Shop alle Berkshire produkter
Længde (metrisk):
71 mm
76 mm
127 mm
162 mm
Bredde (metrisk) spids:
3 mm
3.7 mm
3.8 mm
4 mm
5 mm
13 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 20
Artikelnummer. 17833232
Brand: Berkshire™ LTA03163.10
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Almindelig vatpind til rengøring af små og lukkede områder
  • Polyurethanskum over stiv kerne
  • 100 ppi skum med åbne celler
  • Termisk bundet hoved
  • Lavt antal partikler, fibre, ioner og ekstraherbare materialer, ingen forurenende klæbemidler
  • God kemisk resistens
  • God sorberingsevne og fremragende opløsningsmiddelhold
  • Vasket og pakket i renrum
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO klasse 4
Diameter (engelsk) håndtag 0,18 tommer.
Længde (engelsk) 3 tommer
Til brug med (applikation) Til rengøring af små og afgrænsede områder, god kemikalieresistens, sorberingsevne og fremragende opløsningsmiddelhold
Produkttype Podepinde
Diameter (metrisk) håndtag 4.5 mm
Længde (metrisk) 76 mm
Længde (engelsk) Håndtag 2,8''
Længde (metrisk) håndtag 71 mm
Materiale Polyurethanskum
Form Sok tip
Tykkelse (metrisk) 3 mm
Længde (engelsk) Tip 0,5 tommer
Håndtag Type Stiv
Længde (metrisk) spids 13 mm
Bredde (metrisk) spids 5 mm
Bredde (engelsk) Tip 0,19 tommer
Håndtag Materiale Polypropylen
Tip materiale 100 ppi CleanFoam™ Polyurethanskum