Beskrivelse
- Polyurethanskum over stiv kerne
- 100 ppi skum med åbne celler
- Termisk bundet hoved
- Lavt antal partikler, fibre, ioner og ekstraherbare materialer, ingen forurenende klæbemidler
- God kemisk resistens
- God sorberingsevne og fremragende opløsningsmiddelhold
- Vasket og pakket i renrum
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO klasse 4 |
| Diameter (engelsk) håndtag | 0,11 tommer. |
| Længde (engelsk) | 2,8 tommer |
| Til brug med (applikation) | Designet til det højeste niveau af kontamineringskontrol i kritiske behandlingsapplikationer, rengøring af følsomt udstyr, påføring af smøremidler og andre væsker, fjernelse af overskydende materialer |
| Produkttype | Podepinde |
| Diameter (metrisk) håndtag | 2.8 mm |
| Længde (metrisk) | 71 mm |
| Længde (engelsk) Håndtag | 2,28 tommer. |
| Længde (metrisk) håndtag | 58 mm |
| Materiale | Polyurethanskum |
| Vis mere |