Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ FluoroNunc™/LumiNunc™ 96-Well Plates
Brug disse brøndplader til kvantitative og kvalitative fastfase-immunoassays (f.eks. FLISA) og bindingsassays.
Brand:  Thermo Scientific™ 437958
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10634412
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Vis mere
Tekniske data
Tekniske data
Hydrophilic
Standard
2.5 cm2
8 x 12
Adsorption
Clear
Polystyrene
250 μL
Curved Edges, Flat Bottom (C-well)
5
Antibodies (Glycoproteins)
Certified for the absorption of IgG; well to well %CV of less than 5%.
With Lid
Colorimetric
60 Cases, 5 Pk.
Nunc
Microplate
96
MaxiSorp
60
None
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Nunc™ FluoroNunc™/LumiNunc™ 96-Well Plates > C-shaped Bottom, MaxiSorp, Certified, Clear, For Time-Resolved Fluorescence