Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ FluoroNunc™/LumiNunc™ 96-Well Plates
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-4525228
Skift visning
Farve:
Hvid
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 60
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve unitSize
10366281 Hvid Pakke med 60
10634412 Klar Pakke med 60
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10366281 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 437796
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse brøndplader til kvantitative og kvalitative fastfase-immunoassays (f.eks. FLISA) og bindingsassays.
Use Thermo Scientific™ Nunc FluoroNunc/LumiNunc 96-Well Solid plates for quantitative and qualitative solid phase immunoassays (e.g., FLISA) and binding assays. Thermo Scientific Nunc Immuno plates offer lot-to-lot reliability, well-to-well reproducibility, and are backed by industry-leading quality standards and certifications.
Funktioner:
  • Plade har SBS fodaftryk —passer til standardudstyr
  • Fås med fladbundede eller C-formede brønde
  • Valg af PolySorp™ eller MaxiSorp™ overflade
  • Tilbydes som sorte, hvide eller klare plader
  • Certificeret bindingshomogenitet/reproducerbarhed
Valg af overflade:
  • PolySorp- Hydrofob overflade binder fortrinsvis biomolekyler, der har hydrofobe domæner.
  • MaxiSorp- Hydrofil overflade er optimeret til binding af IgG og viser også øget binding af mange andre proteiner og biomolekyler, der har hydrofil/hydrofob karakter. Fås med eller uden partispecifikt.
  • Ydeevnetest via en IgG-bindingsanalyse (brønd-til-brønd %CV mindre end 5 % for klare plader og mindre end 10 % for farvede plader). Testede varer leveres med et certifikat.
Hvid:
  • Giver maksimal refleksion
  • Minimum autofluorescens og autoluminescens
Sort:
  • Minimerer baggrund i fluorescensaflæsning
  • Minimerer tilbagespredt lys
  • Minimerer krydstale
Klar:
  • Til tidsopløst fluorescens
Kompatibel med:
Kompatibel med låg til MicroWell™ plader, tætningstape og åndbar membran
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bindende Ejendom Hydrofil
Certificeringer/compliance Certificeret til absorption af IgG; brønd til brønd %CV på mindre end 10 %.
Format Standard
Låg Med låg
Kulturområde 2,5 cm 2
Detektionsmetode Kemiluminescens
Array 8 x 12
Emballage 60 kasser
Indbindingstype Adsorption
Produktlinje Nunc
Farve Hvid
Produkttype Mikroplade
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 250μ L
Overfladebehandling MaxiSorp
Well Shape Rund, C nederst
nr. pr. sag 60
nr. pr. pakke 5
Pladeblokering Ingen
Målmolekyle Antistoffer (glykoproteiner)