Få mere at vide
Thermo Scientific™ Klar C-formet Immuno Ikke-sterile 96-brønds plader
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10777621
Skift visning
Overfladebehandling:
MaxiSorp
PolySorp
Certificeret:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Pakke med 60
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Overfladebehandling Certificeret Pakningsstørrelse
10777621 MaxiSorp Ja -
10098860 MaxiSorp Nej Pakke med 60
10737931 PolySorp Nej Pakke med 60
12681470 PolySorp Nej Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Hvert lot er funktionelt testet for IgG-binding.
Artikelnummer. 10777621 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 446612
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Hvert lot er funktionelt testet for IgG-binding.
Udfør kvantitative og kvalitative fastfase-immunoassays med disse ikke-sterile 96-brøndsplader, tilgængelige i en række bindingsoverflader.
Udfør kvantitative og kvalitative fastfase immunoassays med Thermo Scientific™ Klar C-formet Immuno Ikke-sterile 96-brønds plader, som inkluderer Nunc™ , Immulon™ og Microtiter™ plader. Vælg mellem en række bindingsoverflader for pålidelige og reproducerbare resultater i kolormetriske analyser.
96-brønds solide plader
  • Klar polystyren
  • Valg af fire overflader for optimal binding
  • Alfanumerisk mærkede rækker og søjler
Overflader
  • PolySorp til adsorption af hydrofobe molekyler
  • MaxiSorp er hydrofil og ideel til antistof-sandwich-assays
Bestillingsoplysninger:
Bemærk, at tilgængeligheden kan variere fra land til land. 446612 inkluderer certifikat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Bindende Ejendom Hydrofil
Certificeret Ja
Format Standard
Låg Uden låg
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Array 8 x 12
Emballage 60 kasser
Farve Klar
Produkttype Mikroplade
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 250μ L
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling MaxiSorp
Well Shape Rund, C nederst
nr. pr. sag 60
nr. pr. pakke 5
Pladeblokering Ingen
Målmolekyle Antistoffer (glykoproteiner)
Well Design C96