Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Norprene™ Højtrykspumpeslange
Designet til at pumpe ved højere tryk
1150.00 DKK - 1510.00 DKK
Artikelnummer | Brand | Slangestørrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Slangestørrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
11884242
|
Masterflex™
06504-15 |
15 |
1510.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 05-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11874242
|
Masterflex™
06504-16 |
16 |
1150.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 13-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Ægte Masterflex™ slanger gennemgår robuste tests for at give optimal ydeevne/pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
- Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
- Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
- Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
Tekniske data
Autoklaverbar | |
Norprene |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Masterflex™ L/S™ Norprene™ Højtrykspumpeslange