Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Norprene™ Højtrykspumpeslange
Beskrivelse
- Ægte Masterflex™ slanger gennemgår robuste tests for at give optimal ydeevne/pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
- Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
- Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
- Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4.8 mm |
| Materiale | Norprene |
| Samlet længde (metrisk) | 7.5 m |
| Til brug med | L/S højtydende pumpehoved, kun modellerne 77250-62 og 77250-82 |
| Til brug med (applikation) | højtryksapplikationer |
| Slangestørrelse | 15 |