Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Norprene™ Højtrykspumpeslange
Slangestørrelse:
15
16
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ægte Masterflex™ slanger gennemgår robuste tests for at give optimal ydeevne/pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
- Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
- Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
- Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 3.1 mm |
| Materiale | Norprene |
| Samlet længde (metrisk) | 7.6 m |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Slangestørrelse | 16 |
| Slange Barb | 1/8 tommer. |
| Højde (metrisk) | 8.8 m |
| Maksimalt tryk | 125 psi |
| Vakuum niveau | 660 mm |
| Vis mere |