Få mere at vide
Noradrenalone Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Noradrenalone Hydrochloride |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO3.ClH/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;/h1-3,10-11H,4,9H2;1H |
| Formel vægt | 203.0349 |