CAS RN 5090-29-9
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Noradrenalone Hydrochloride, TRC
CAS: 5090-29-9 Molekylær formel: C8H10ClNO3 Molekylvægt (g/mol): 203.62 Synonym: 2-Amino-3',4'-dihydroxyacetophenone Hydrochloride,2-Amino-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone Hydrochloride IUPAC navn: 2-amino-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone;hydrochloride SMIL: Cl.O=C(C1=CC=C(O)C(O)=C1)CN